Print…
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-fluoro-m-xylene, 4-Fluoro-3,5-xylidine, 4-Fluoro-3,5-dimethylaniline
PC302214-1G PC302214-5G PC302214-10G PC302214-25G
APOSPC302214-1GEA 71.2 EUR
APOSPC302214-1G APOSPC302214-5G APOSPC302214-10G APOSPC302214-25G
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dimethyl-4-fluoroaniline
Fórmula: C₈H₁₀FN
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832247
Número CAS: 1840-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III