Print…
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
PC302209-1G PC302209-5G
APOSPC302209-1GEA 116 EUR
APOSPC302209-1G APOSPC302209-5G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorocinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀ClFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687219
Número CAS: 1324063-26-4