Print…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
PC302206-1G PC302206-5G
APOSPC302206-1GEA 81.2 EUR
APOSPC302206-1G APOSPC302206-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₈ClFO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687212
Número CAS: 1353001-74-7