Print…
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC302198-1G PC302198-5G PC302198-10G
APOSPC302198-1GEA 37.7 EUR
APOSPC302198-1G APOSPC302198-5G APOSPC302198-10G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115851
Número CAS: 886496-99-7