Print…
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302195-1G PC302195-10G
APOSPC302195-1GEA 121 EUR
APOSPC302195-1G APOSPC302195-10G
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1000568-54-6