Print…
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC302190-1G PC302190-250MG
APOSPC302190-1GEA 371 EUR
APOSPC302190-1G APOSPC302190-250MG
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀F₄O₂
Peso Molecular: 250.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201076
Número CAS: 1373920-73-0