Print…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302186-25G PC302186-5G
APOSPC302186-25GEA 400 EUR
APOSPC302186-25G APOSPC302186-5G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025381
Número CAS: 916420-61-6