Print…
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302182-5G PC302182-1G
APOSPC302182-5GEA 0 EUR
APOSPC302182-5G APOSPC302182-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116052
Número CAS: 134672-70-1