Print…
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302178-1G PC302178-5G
APOSPC302178-1GEA 114 EUR
APOSPC302178-1G APOSPC302178-5G
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2'-Methyl-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201061
Número CAS: 1373920-81-0