Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302174-10G PC302174-5G PC302174-1G
APOSPC302174-10GEA 266 EUR
APOSPC302174-10G APOSPC302174-5G APOSPC302174-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₄
Peso Molecular: 236.15 g/mol
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115966
Número CAS: 848947-91-1