Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302173-10G PC302173-5G PC302173-25G
APOSPC302173-10GEA 272 EUR
APOSPC302173-10G APOSPC302173-5G APOSPC302173-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115965
Número CAS: 886500-13-6