Print…
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302168-1G PC302168-5G
APOSPC302168-1GEA 105 EUR
APOSPC302168-1G APOSPC302168-5G
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660234
Número CAS: 886500-31-8