Print…
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)ethanenitrile, 2-(2,6-difluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302164-1G PC302164-5G PC302164-25G
APOSPC302164-1GEA 102 EUR
APOSPC302164-1G APOSPC302164-5G APOSPC302164-25G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₇F₂NO
Peso Molecular: 183.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115928
Número CAS: 886499-03-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III