2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302161-1G
PC302161-5G
APOSPC302161-1GEA
126
EUR
APOSPC302161-1G
APOSPC302161-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula:
C₉H₅Cl₂F₃O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11519351 Número CAS: 1092461-11-4 |