Print…
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[2,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC302159-25G PC302159-5G PC302159-1G
APOSPC302159-25GEA 316 EUR
APOSPC302159-25G APOSPC302159-5G APOSPC302159-1G
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₆F₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116044
Número CAS: 545410-47-7