Print…
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302154-5G PC302154-1G
APOSPC302154-5GEA 92.8 EUR
APOSPC302154-5G APOSPC302154-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Fórmula: C₈H₅F₂N
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660243
Número CAS: 508203-48-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III