Print…
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
PC302116-1G PC302116-5G PC302116-10G
APOSPC302116-1GEA 55.1 EUR
APOSPC302116-1G APOSPC302116-5G APOSPC302116-10G
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(4-Fluoro-3-methylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832241
Número CAS: 1000520-92-2