Print…
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302115-25G PC302115-5G PC302115-100G
APOSPC302115-25GEA 0 EUR
APOSPC302115-25G APOSPC302115-5G APOSPC302115-100G
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972879
Número CAS: 369-32-4