Print…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
PC302114-1G PC302114-5G
APOSPC302114-1GEA 97.3 EUR
APOSPC302114-1G APOSPC302114-5G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenol
Fórmula: C₈H₆F₄O
Peso Molecular: 194.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201069
Número CAS: 1373920-61-6