Print…
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Fluoro-2-methylphenyl)ethanone
PC302110-25G PC302110-5G PC302110-1G
APOSPC302110-25GEA 184 EUR
APOSPC302110-25G APOSPC302110-5G APOSPC302110-1G
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
4'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00028041
Número CAS: 446-29-7