Print…
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
PC302109-1G PC302109-5G
APOSPC302109-1GEA 87 EUR
APOSPC302109-1G APOSPC302109-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₇ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201053
Número CAS: 1373920-79-6