Print…
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC302106-1G PC302106-25G PC302106-5G
APOSPC302106-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302106-1G APOSPC302106-25G APOSPC302106-5G
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.59 g/mol
Ponto de Fusão: 39…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115858
Número CAS: 151945-84-5