Print…
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302097-1G PC302097-5G
APOSPC302097-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302097-1G APOSPC302097-5G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660225
Número CAS: 886499-94-1