Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
PC302090-1G PC302090-5G
APOSPC302090-1GEA 219 EUR
APOSPC302090-1G APOSPC302090-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅ClF₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09924313
Número CAS: 1000530-58-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III