Print…
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
PC302087-1G PC302087-5G PC302087-250MG
APOSPC302087-1GEA 87 EUR
APOSPC302087-1G APOSPC302087-5G APOSPC302087-250MG
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660337
Número CAS: 886761-66-6