Print…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302083-1G PC302083-5G
APOSPC302083-1GEA 0 EUR
APOSPC302083-1G APOSPC302083-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₁H₉F₃O₂
Ponto de Fusão: 155…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832288
Número CAS: 1017778-08-3