Print…
2-Fluoro-p-anisidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-4-anisidine, 2-Fluoro-4-methoxyaniline, 4-Amino-3-fluoroanisole
PC302074-1G PC302074-5G PC302074-10G
APOSPC302074-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302074-1G APOSPC302074-5G APOSPC302074-10G
2-Fluoro-p-anisidine 98%
2-Fluoro-p-anisidine
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047827
Número CAS: 458-52-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III