Print…
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302072-25G PC302072-5G PC302072-1G
APOSPC302072-25GEA 264 EUR
APOSPC302072-25G APOSPC302072-5G APOSPC302072-1G
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂ClF₂N
Peso Molecular: 173.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660175
Número CAS: 886501-33-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III