Print…
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302062-1G PC302062-5G
APOSPC302062-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302062-1G APOSPC302062-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₁₀F₂O₂
Peso Molecular: 188.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258696
Número CAS: 438050-23-8