Print…
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302058-1G PC302058-5G PC302058-10G
APOSPC302058-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302058-1G APOSPC302058-5G APOSPC302058-10G
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115842
Número CAS: 601513-31-9