Print…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302057-1G PC302057-5G
APOSPC302057-1GEA 0 EUR
APOSPC302057-1G APOSPC302057-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₁₁H₁₄F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201020
Número CAS: 438050-19-2