Print…
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302048-1G PC302048-5G PC302048-10G
APOSPC302048-1GEA 348 EUR
APOSPC302048-1G APOSPC302048-5G APOSPC302048-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClF₅OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652412
Número CAS: 1240257-88-8