Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302046-1G PC302046-5G PC302046-10G PC302046-25G
APOSPC302046-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302046-1G APOSPC302046-5G APOSPC302046-10G APOSPC302046-25G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃ClF₃N
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972703
Número CAS: 1092460-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III