Print…
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302035-1G PC302035-5G PC302035-10G
APOSPC302035-1GEA 30.6 EUR
APOSPC302035-1G APOSPC302035-5G APOSPC302035-10G
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₈ClFO₂
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116058
Número CAS: 881189-65-7