Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302031-25G PC302031-5G PC302031-1G
APOSPC302031-25GEA 34.8 EUR
APOSPC302031-25G APOSPC302031-5G APOSPC302031-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 30…34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06409082
Número CAS: 34636-92-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III