Print…
(2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302007-1G PC302007-5G
APOSPC302007-1GEA 105 EUR
APOSPC302007-1G APOSPC302007-5G
(2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3-Dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂Cl₂F)CH₂COOH
Peso Molecular: 223.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115875
Número CAS: 886497-57-0