Print…
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302005-25G PC302005-5G PC302005-1G PC302005-100G
APOSPC302005-25GEA 0 EUR
APOSPC302005-25G APOSPC302005-5G APOSPC302005-1G APOSPC302005-100G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO₂
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00090506
Número CAS: 32890-91-8