Print…
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2,4-dinitroaniline
PC3020-25G PC3020-5G
APOSPC3020-25GEA 277 EUR
APOSPC3020-25G APOSPC3020-5G
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline 97%
2,4-Dinitro-5-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₄FN₃O₄
Ponto de Fusão: 185…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007150
Número CAS: 367-81-7