Print…
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3018-100G PC3018-25G PC3018-500G
APOSPC3018-100GEA 0 EUR
APOSPC3018-100G APOSPC3018-25G APOSPC3018-500G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene 99%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluene
Fórmula: C₇H₃F₃N₂O₄
Ponto de ebulição: 127…129 °C/9mmHg
Ponto de Fusão: 47…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007233
Número CAS: 401-99-0
EINECS: 206-935-2