Print…
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3016-1G PC3016-5G
APOSPC3016-1GEA 51 EUR
APOSPC3016-1G APOSPC3016-5G
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl 97%
4,4'-Dimethyloctafluorobiphenyl
Fórmula: C₁₄H₆F₈
Ponto de Fusão: 148…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000314
Número CAS: 26475-18-3