Print…
Dimethyl hexafluoroglutarate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl perfluoroglutarate
PC3015M-100G PC3015M-25G
APOSPC3015M-100GEA 415 EUR
APOSPC3015M-100G APOSPC3015M-25G
Dimethyl hexafluoroglutarate 98%
Dimethyl hexafluoroglutarate
Fórmula: C₇H₆F₆O₄
Ponto de ebulição: 100 °C/34mmHg
Ponto de Fusão: –32,7 °C
Densidade: 1,4856 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155851
Número CAS: 1513-62-8