Print…
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
PC3014-25G PC3014-100G
APOSPC3014-25GEA 156 EUR
APOSPC3014-25G APOSPC3014-100G
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
2-Fluoro-5-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BFNO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03092929
Número CAS: 819849-20-2