Print…
Cinacalcet hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
PC301203-1G PC301203-5G
APOSPC301203-1GEA 61.3 EUR
APOSPC301203-1G APOSPC301203-5G
Cinacalcet hydrochloride
Cinacalcet hydrochloride
Fórmula: C₂₂H₂₂F₃N·HCl
Peso Molecular: 393.88 g/mol
Número MDL : MFCD08067750
Número CAS: 364782-34-3