Print…
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC301200-1G PC301200-5G PC301200-25G
APOSPC301200-1GEA 0 EUR
APOSPC301200-1G APOSPC301200-5G APOSPC301200-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Ponto de ebulição: 105,5…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128900
Número CAS: 112110-07-3