Print…
Dimethyl dodecafluorosuberate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Dimethyl perfluorosuberate
PC3011-100G PC3011-25G PC3011-5G
APOSPC3011-100GEA 1360 EUR
APOSPC3011-100G APOSPC3011-25G APOSPC3011-5G
Dimethyl dodecafluorosuberate
Dimethyl dodecafluorosuberate
Fórmula: C₁₀H₆F₁₂O₄
Ponto de ebulição: 152 °C/60mmHg
Ponto de Fusão: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044088
Número CAS: 2062-20-6