Print…
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300970-1G PC300970-250MG
APOSPC300970-1GEA 335 EUR
APOSPC300970-1G APOSPC300970-250MG
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26099166
Número CAS: 1644281-87-7