Print…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-iodo-3-(trifluoromethyl)pyrazole, 1H-Pyrazole, 4-iodo-3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole, 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC300801-1G PC300801-5G PC300801-10G PC300801-25G
APOSPC300801-1GEA 55.1 EUR
APOSPC300801-1G APOSPC300801-5G APOSPC300801-10G APOSPC300801-25G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)-1-H-pyrazole
Fórmula: C₄H₂F₃IN₂
Ponto de Fusão: 137…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08064883
Número CAS: 866638-72-4