Print…
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC3008-100MG PC3008-250MG
APOSPC3008-100MGEA 29 EUR
APOSPC3008-100MG APOSPC3008-250MG
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052283
Número CAS: 166964-31-4
UN: 1759
ADR: 8,III