Print…
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC300799-1G PC300799-5G
APOSPC300799-1GEA 109 EUR
APOSPC300799-1G APOSPC300799-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
Peso Molecular: 337.697 g/mol
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07774164
Número CAS: 874839-13-1
UN: 3261
ADR: 8 III