Print…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC300793-1G PC300793-250MG
APOSPC300793-1GEA 139 EUR
APOSPC300793-1G APOSPC300793-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258865
Número CAS: 1018828-69-7